Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per criogenia e autoclave per M710
Codice prodotto. 17818024
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.7 x 25.4 mm
15.24 x 41.28 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 48.26 mm
9.53 x 25.4 mm
Forma:
Rectangle
Rectangle with Circle
Square
Spessore (sistema metrico):
0.065 mm
0.081 mm
Certificazione/Conformità:
ASTM D 1000
ASTM D 1000, ASTM G 155
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17818024
Marca: Brady™ 311990
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Etichette FreezerBondz per stampanti per etichette M710
  • L'etichetta è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido
  • Buona resistenza a sbavature di stampa, solventi e temperature estreme da -196 a 100 °C
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM G 155
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Cryogenic Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General Identification, Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Etichette per riga 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0026 in.
Spessore (sistema metrico) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 15.24 x 41.28 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.63 in.
Larghezza (sistema metrico) 41.28 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 41.28 mm
Alternate Part Number M7-76-490