Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per stampanti a trasferimento termico FREEZERBONDZ™
Descrizione
- B-490 labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
- Matte white polyester material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance of -320 to 212° F (-196 to 100° C)
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Specifica
Specifica
| Descrizione | FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels |
| Tipo di adesivo | Acrilico permanente, Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | Bianco |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Etichetta |
| Materiale | Poliestere |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Product Type | Etichetta per stampante a trasferimento termico |
| Vedi altri risultati |