Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultra Thin Cryogenic Polyester Labels
Codice prodotto. 15148385 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1500
2500/Roll
3000/Roll
5000/Roll
Dimensioni (L x P):
12.70 x 25.4 mm (0.5 x 1 in.)
25.4 x 22.86 mm (1 x 0.9 in.)
25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.)
9.53 x 25.4 mm (0.37 x 1 in.)
Dimensione della confezione:
1 PK
1 ROLL
1 rotolo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15148385 1500 25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.) 1 rotolo
10419473 5000/Roll 12.70 x 25.4 mm (0.5 x 1 in.) 1 PK
11814205 3000/Roll 25.4 x 22.86 mm (1 x 0.9 in.) 1 ROLL
11824205 3000/Roll 25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.) 1 ROLL
11588834 2500/Roll 9.53 x 25.4 mm (0.37 x 1 in.) 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15148385 Fornitore Brady™ N. del fornitore 114287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00€
    438.10€ / 1 rotoli
    Risparmia 58.90€
    11% Sconto
In stock
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) markers are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
  • Specialized — Aggressive adhesive B-492 FreezerBondz™ labels are ideal for curved, frozen surfaces like vials, centrifuge samples, tubes, and slides.
  • Durable — Labels withstand chemicals, abrasions, storage in liquid nitrogen, and a high/low temperature range of -320°F to 212°F (-196°C to 100°C).
  • Adhesive — Permanent acrylic adhesive for tight bonding onto smooth, curved surfaces, or wrapping around tubes and vials with a 1/8 in. overlap.
  • Certifications — RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS compliant to 2011/65/EU
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Polyester (B-492)
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification, R6400 series ribbons, thermal transfer printers
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 25.40 mm
Include Roll of 1500 Labels
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 1500 Label(s) / Roll
Quantità 1500
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema metrico) 48.3 x 25.4 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 27.94 mm
Dimensioni (L x P) 25.4 x 48.26 mm (1 x 1.9 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) area stampabile 1.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 48.3 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 1.9 in.
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number THT-156-492-1.5-SC