Learn More
Brady™ Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Codice prodotto. 17811749 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 0.825 in.
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 1 in.
12.70 mm (W) x 41.91 mm (H)
22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
22.86 mm (W) x 25.40 mm (H)
25 ft. x 0.5 in.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
41.28 mm (W) x 15.24 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 180
pezzi 200
pezzi 220
pezzi 240
pezzi 360
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Formato Dimensione della confezione
17811749 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 240
17891799 31.75 mm (W) x 6.35 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 180
17990730 0.375 x 0.825 in. BMP41, BMP51, M511 Die-cut pezzi 220
17861759 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 360
17920740 0.5 x 0.5 in. BMP41, BMP51, M511 Die-cut pezzi 240
17891719 22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 240
17970730 0.5 x 1 in. BMP41, BMP51, M511 Die-cut pezzi 180
17801729 41.28 mm (W) x 15.24 mm (H) x 9.53 mm (Dia) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 200
17851799 22.86 mm (W) x 25.40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 180
17950730 0.375 x 0.375 in. BMP41, BMP51, M511 Die-cut pezzi 240
17881719 44.45 mm (W) x 25.40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 180
17861749 12.70 mm (W) x 41.91 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 180
17980690 25 ft. x 0.5 in. BMP41, BMP51, M511 Continuous Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 17811749 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    116.96€ / pezzi 240
    Risparmia 3.04€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Etichetta le superfici curve congelate in laboratorio, tra cui provette, fiale e criocamere, con l’etichetta ultrasottile in poliestere B-492. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
  • Speciali: ideali per l'uso in laboratorio su superfici curve come provette, fiale e pipette
  • Durevoli: resistono ad agenti chimici, abrasioni e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici curve e lisce come vetro e polipropilene
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 240 Sets / Box
Quantità 240
Dimensioni (sistema metrico) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-120-492