Learn More
Brady™ Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Codice prodotto. 17861749
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 0.825 in.
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 1 in.
12.70 mm (W) x 41.91 mm (H)
22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
22.86 mm (W) x 25.40 mm (H)
25 ft. x 0.5 in.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
41.28 mm (W) x 15.24 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 180
pezzi 200
pezzi 220
pezzi 240
pezzi 360
Codice prodotto. 17861749
Marca: Brady™ 170900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Etichetta le superfici curve congelate in laboratorio, tra cui provette, fiale e criocamere, con l’etichetta ultrasottile in poliestere B-492. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
  • Speciali: ideali per l'uso in laboratorio su superfici curve come provette, fiale e pipette
  • Durevoli: resistono ad agenti chimici, abrasioni e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici curve e lisce come vetro e polipropilene
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General identification;Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 180 Label(s) / Box
Quantità 180
Dimensioni (sistema metrico) 12.70 mm (W) x 41.91 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 12.70 mm (W) x 41.91 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.65 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.65 in
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 41.91 mm
Alternate Part Number M5-124-492