Learn More
Brady™ Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Codice prodotto. 17861799 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25.40 mm (W) x 48.26 mm (H)
25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 240
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17861799 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia) pezzi 240
17871799 25.40 mm (W) x 48.26 mm (H) pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17861799 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    114.78€ / pezzi 240
    Risparmia 2.22€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Etichetta le superfici curve congelate in laboratorio, tra cui provette, fiale e criocamere, con l’etichetta ultrasottile in poliestere B-492. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
  • Speciali: ideali per l'uso in laboratorio su superfici curve come provette, fiale e pipette
  • Durevoli: resistono ad agenti chimici, abrasioni e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici curve e lisce come vetro e polipropilene
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Include Secondary Label
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 240 Sets / Box
Quantità 240
Dimensioni (sistema metrico) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to 110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.375 in
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-118-492