Learn More
Brady™ Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche FreezerBondz per M610, M611 e BMP61
Codice prodotto. 17888304
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 1 in.
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 1 in.
1.625 x 0.6 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.375 in.
0.5 in.
Forma:
Rectangle
Rectangle with Circle
Round
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Diametro (sistema imperiale) Forma unitSize
17888304 0.5 x 1 in. 0.375 in. Rectangle pezzi 250
17888234 1.625 x 0.6 in. 0.375 in. Rectangle pezzi 250
17899164 0.375 x 0.375 in. 0.375 in. Round pezzi 500
17868364 0.5 x 0.5 in. 0.5 in. Round pezzi 500
17828374 0.375 x 1 in. 0.375 in. Rectangle with Circle pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17888304 Fornitore Brady™ N. del fornitore 174076
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le robuste etichette in poliestere FreezerBondz™ (B-492) sono studiate l’identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
  • Le robuste etichette in poliestere FreezerBondz™ (B-492) sono studiate l'identificazione in laboratorio, ad esempio di fiale, centrifughe, provette, provette di test, pipette e vetrini.
  • L'etichetta è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido
  • Buona resistenza a sbavature di stampa, solventi e temperature estreme da -196 a 100°C (da -320 a 212°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R6410
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General Identification, Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Dimensioni (L x P) 0.5 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-120-492