Learn More
Labconco™ Liofilizzatore da banco FreeZone™ 4.5 L -50 °C, modelli 230V
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15782727 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
Schuko
Include:
Non-coated Stainless Steel Collector
PTFE-coated Stainless Steel Collector
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Include unitSize
15782727 Schuko PTFE-coated Stainless Steel Collector Pezzo
15772727 Schuko Non-coated Stainless Steel Collector Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15782727 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 700402030
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Collettore con rivestimento in PTFE
Requires
Accessorio per l'essiccazione, pompa per vuoto, vetreria, adattatori
I crioessiccatori da banco FreeZone da 4.5 litri sono progettati per la liofilizzazione di carichi di campioni sia leggeri che moderati. Il design compatto è ideale per i laboratori con spazio al suolo limitato. Il nuovo Lyo-Works™ OS offre flessibilità e comodità in un display con schermo touchscreen di facile utilizzo.
  • La bobina del collettore verticale in acciaio inox può contenere 4.5 litri di ghiaccio prima dello sbrinamento
  • Il collettore da −50°C è adatto ai campioni acquosi
  • Le caratteristiche includono sbrinamento a gas caldo, porta USB laterale e connessione Ethernet sulla parte posteriore
  • Sistema di refrigerazione ecologico privo di HCFC/CFC
  • La bobina interna massimizza l'efficienza di intrappolamento del vapore
  • I collettori opzionali con rivestimento in PTFE sono resistenti ai composti corrosivi
  • Il sistema operativo Lyo-Works fornisce una visualizzazione in tempo reale del livello di vuoto e della temperatura del collettore
  • Display touchscreen a colori da 5in.
  • Programmazione e controlli flessibili per gli accessori opzionali di essiccazione
  • Rilevamento opzionale dell'endpoint End-Zone™ per la liofilizzazione delle fiasche
  • La registrazione e la visualizzazione dei dati one-touch fornisce informazioni per massimizzare la qualità dei campioni e ridurre al minimo tempo di esecuzione
  • Le impostazioni personalizzabili includono la lingua, il fuso orario, la temperatura e il vuoto
  • È possibile inviare automaticamente avvisi e feedback agli indirizzi e-mail immessi dagli operatori
  • Le caratteristiche esclusive di FreeZone proteggono la pompa per vuoto dai danni che potrebbero risultare costosi: una valvola di interruzione del vuoto lascia fluire aria nel sistema quando viene interrotta l'alimentazione del crioessiccatore o quando la pompa a vuoto resta inattiva per più di 5 minuti. Un sensore dell'umidità impedisce l'avvio della refrigerazione o del vuoto quando viene rilevata umidità nella conduttura di scarico. La pompa per vuoto si spegne automaticamente in presenza di una perdita all'avvio o durante il funzionamento
Sono necessari una pompa per vuoto con portata di almeno 98 litri/minuto e un accessorio di essiccazione e liofilizzazione della vetreria (ad eccezione della liofilizzazione di massa) (non inclusi).
Compliance
Tutti i modelli sono conformi allo standard UL 61010-1 (modelli da 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n. 61010-1 (modelli da 60 Hz) e riportano il contrassegno di conformità CE (modelli da 230 V, 50 Hz).
Warranty
Un anno
Specifica
Tipo Freeze Dryer/Lyophilizer
Capacità (sistema metrico) 2.5 L (before defrosting)
N. di ripiani 0
Temperature Range (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F
Materiale Steel
Certificazione/Conformità UL, CAN/CSA, CE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lyophilizing Light to Moderate Sample Load
Include PTFE-coated Stainless Steel Collector
Profondità (sistema imperiale) 22.4 in.
Profondità (sistema metrico) 56.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 41.9 cm
Altezza (sistema imperiale) 18.9 in.
Altezza (sistema metrico) 48 cm
Amperaggio 7 A
Tipo di spina Schuko
Tensione 230 V
Frequenza 60 Hz
Peso di spedizione (sistema metrico) 49.4 kg