Learn More
- Home
- Products
- Freeze Dryers
- Freeze Drying Chambers and Equipment
- Labconco FreeZone 6L Console Freeze Dryer
Labconco FreeZone 6L Console Freeze Dryer
Codice prodotto. 17920150 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C
-84°C
Materiale:
PTFE Coil and Collector Chamber
Stainless Steel Coil and Collector Chamber
Dimensione della confezione:
1 unità
Include:
Purge Valve
Purge Valve, Console
Purge Valve, Mini Chamber
Purge Valve, Shell Freezer
Purge Valve, Stoppering Tray Dryer
Stoppering Tray Dryer
22 product options available for selection
| Codice prodotto. | Temperature Range (Metric) | Materiale | unitSize | Include |
|---|---|---|---|---|
| 17920150 | -50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber | 1 unità | - |
| 17920160 | -50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve |
| 17910150 | -50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve, Mini Chamber |
| 17940150 | -50°C | PTFE Coil and Collector Chamber | 1 unità | - |
| 17960160 | -50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve, Shell Freezer |
| 17980140 | -50°C | PTFE Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve |
| 17990140 | -50°C | PTFE Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve, Mini Chamber |
| 17950160 | -50°C | PTFE Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve, Shell Freezer |
| 17911050 | -50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber | 1 unità | Stoppering Tray Dryer |
| 17941050 | -50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve, Stoppering Tray Dryer |
| 17931050 | -50°C | PTFE Coil and Collector Chamber | 1 unità | Stoppering Tray Dryer |
| 17921050 | -50°C | PTFE Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve, Stoppering Tray Dryer |
| 17940190 | -84°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber | 1 unità | - |
| 17970170 | -84°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve, Console |
| 17930150 | -84°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve, Mini Chamber |
| 17970150 | -84°C | PTFE Coil and Collector Chamber | 1 unità | - |
| 17960170 | -84°C | PTFE Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve |
| 17970190 | -84°C | PTFE Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve, Mini Chamber |
| 17991040 | -84°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber | 1 unità | Stoppering Tray Dryer |
| 17951040 | -84°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve |
| 17901050 | -84°C | PTFE Coil and Collector Chamber | 1 unità | Stoppering Tray Dryer |
| 17911040 | -84°C | PTFE Coil and Collector Chamber | 1 unità | Purge Valve, Stoppering Tray Dryer |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17920150
Fornitore
Labconco
N. del fornitore
700611090
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- The upright collector coil holds 6 liters of ice before defrosting
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Suitable for aqueous samples.
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Specifica
Specifica
| Tipo | Console Freeze Dryer |
| Capacità (sistema metrico) | 6 L |
| N. di ripiani | 0 |
| Temperature Range (Metric) | -50°C |
| Materiale | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
| Tipo di spina | All except North America |
| Tensione | 230 V |