Description
- Lower shelf provides space for vacuum pump
- Casters provide mobility
- Maximum weight capacity of 450 lb.
Specifications
Specifications
| Product Type | Mobile Cart |
| Colore | Glacier White |
| Profondità (sistema imperiale) | 28 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 71.1 cm |
| Dimensioni (L x P x A) | 28 x 28 x 32.3 in. |
| Finitura | Powder-coat |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FreeZone benchtop and Triad Freeze Dryers |
| Altezza (sistema imperiale) | 32.3 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 82 cm |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 450 lb. |
| Show More |