Learn More
Memmert™ Fresh-Air Filter (Filtration Efficiency 80 %)
Fresh-air filter unit bottom-mount, castor frame or subframe not included
Marca:  Memmert™ I450R8
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17109904
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • For IF/IFplus
  • For sizes 30 - 260 requires castor frame R9 or subframe
  • Mounted at the appliance bottom
Specifica
Specifica
I450
IF/IFplus