Learn More
Vileda Professional™ CE Trolley 6L Bucket Lid
Descrizione
- Size: 16 x 12 x 35 in. (39 x 30 x 89cm)
- Gray
- 12/Cs.
Specifica
Specifica
| Product Type | Bucket Lid, 6L |
| Colore | Gray |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 6L Bucket |