Learn More
Vileda Professional™ CE Trolley Accessories: Trolley Support Half Tray
Descrizione
- For use on the CE Pre-Prepared Trolley
- Stores two 6l buckets or one pre-prepared box
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Product Type | Trolley Support Half Tray |
| Materiale | Polypropylene |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Gray |
| Dimensions | 39 x 28 x 6 cm (15.5 x 11 x 2.5 in.) |
| Da utilizzare con (applicazione) | General Cleaning |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CE Pre-Prepared Trolley |
| Quantità | 5/Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |