Learn More
Vileda Professional™ Cleanroom Squeegee with Swivel
Codice prodotto. 17822486
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
20 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17822486 20 in. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17822486 Fornitore Vileda Professional™ N. del fornitore 119935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    334.09€ / pezzi 10
    Risparmia 62.91€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Swivels 360 degrees allowing for full range of motion
  • Use on floors and walls after applying disinfectant
  • Squeegee spills to the drain in controlled environments
  • Can be autoclaved and exposed to gamma or EtO sterilization
  • Use with FHP Extendable Handle #119966
Specifica
Product Type Swivel Squeegee
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom applications
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in.