Learn More
Brannan™ Termometro a dilatazione di liquido per frigorifero e congelatore con montaggio fisso
Con indicazione delle aree di controllo termico per la conservazione degli alimenti consigliate. Il termometro per protezione frigoriferi con registrazione massima Brannan™ include un marcatore che indica la temperatura massima raggiunta.
Marca: Brannan™ 22/482/2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02820kg
Descrizione
Termometro orizzontale per protezione frigoriferi con scala della temperatura in blu, segnala le zone consigliate per la conservazione degli alimenti.- Con marcatore per segnalare la temperatura massima raggiunta.
- Lunghezza 130 mm
- Bianco
Specifica
130 x 40 x 22 mm | |
40 mm | |
Fluido non tossico | |
-30°C | |
±0.5°C | |
40 mm |
218 x 95 x 0.5 mm | |
130 mm | |
30°C | |
Da –30 a 30 °C | |
Blue Scale |