Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Macchina per ghiaccio secco Frigimat
Codice prodotto. 10193754
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
30 x 17 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10193754 30 x 17 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10193754 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore H388780012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Produzione del ghiaccio secco necessario direttamente in laboratorio
  • Frigimat™ elimina la necessità di acquistare grandi quantità di ghiaccio secco quando ne serve poco.
  • Utilizza l'effetto Joule-Thomson per produrre un blocco di ghiaccio secco da 454 g in uno o due minuti; il blocco può essere rimosso in soli 30 secondi
  • Valvola di sfiato in ottone per lo sfiato sicuro del gas in eccesso
  • Ciascun cilindro di CO2 liquida da 50 lb con un tubo per immersione produce 8 o 9 blocchi di ghiaccio secco, ciascuno lungo 8.5 cm x 11 cm
  • In acciaio con rivestimento epossidico con una camera del ghiaccio in alluminio e valvole in ottone con quattro piedini in gomma antiscivolo
  • Include un tubo di collegamento in rame nichelato da 1.8 m con giunti filettati standard CGA da 320 (0.830 pollici -14) per il facile fissaggio ad una bombola di LCO2
  • Dimensioni: 30 x 17 x 13cm A
Specifica
Dimensioni (L x P) 30 x 17 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per ghiaccio secco
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bombole da 50 lb di CO2 liquida
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 17 cm