Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro Frio-Temp™: riempiti con liquido Enviro-Safe™
Codice prodotto. 13049162 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da −5 °C a 15 °C
Da −5 °C a 20 °C
Da 15° a 50 °C
Da utilizzare con (applicazione):
Banche del sangue
Frigorifero
Incubatore
Product Type:
Termometro per la verifica
Termometro per la verifica: Easy-Read
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Da utilizzare con (applicazione) Product Type unitSize
13049162 Da −5 °C a 15 °C Frigorifero Termometro per la verifica Pezzo
13089162 Da 15° a 50 °C Incubatore Termometro per la verifica: Easy-Read Pezzo
13069162 Da 15° a 50 °C Incubatore Termometro per la verifica Pezzo
13029162 Da −5 °C a 20 °C Banche del sangue Termometro per la verifica Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13049162 Fornitore H-B Instrument™ N. del fornitore B610040100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideali per l'uso in congelatori, frigoriferi, incubatori, forni e banche del sangue.
Forniti completi di dichiarazione di accuratezza tracciabile secondo lo standard NIST™ e DKD, numero di serie univoco e attacchi in velcro™ e magnetici. È sufficiente avvitare il termometro con tappo nel flacone e collegarlo al campione da analizzare.
Specifica
Dimensioni della bottiglia 30 ml
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
Da utilizzare con (applicazione) Frigorifero
Include Rivestimento PTFE
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 4.9 in
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 125 mm
Materiale Vetro
Riempimento termometro Liquido Enviro-Safe™
Product Type Termometro per la verifica
Temperatura max (sistema metrico) 15 °C
Min. Temperature (Metric) −5 °C
Temperature Range (Metric) Da −5 °C a 15 °C
Accuracy ±0.5 °C
Suddivisione 0.5 °C