Learn More
IKA™ Fritte Sample Set
Codice prodotto. 17543626 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Pro-Divide Reaction Cell
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17543626 Pro-Divide Reaction Cell Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17543626 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0020101403
Spedizione stimata: 22-02-2027
Fritte Sample Set for the Pro-Divide reaction cell.
  • The sample set includes each one glass frit 1 μm, glass frit 5 μm, glass frit 10 μm for the Pro-Divide reaction cell.
  • Pore sizes:
    • Glass frit 1 μm: 1 to 1.6 μm;
    • Glass frit 5 μm: 4 to 5.5 μm
    • Glass frit 10 μm: 10 to 16 μm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include 1 μm, 5 μm, and 10 μm Glass Frits
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pro-Divide Reaction Cell