Learn More
IKA™ Fritte Set
Codice prodotto. 17583626 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
1 μm
5 μm
10 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17583626 10 μm pezzi 2
17563626 1 μm pezzi 2
17573626 5 μm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17583626 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0020102634
Spedizione stimata: 22-02-2027
This Fritte Set contains two glass frits for the Pro-Divide reaction cell.
  • This set contains two glass frits for the Pro-Divide reaction cell.
  • The size of each pore falls between these ranges:
    • 1 μm set: 1 and 1.6 μm
    • 5 μm set: 4 and 5.5 μm
    • 10 μm set: 10 and 16 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Fritte Set
Size 10 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pro-Divide Reaction Cell