Learn More
Frizzled-1 Antibody (162531) [PE], Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18606683 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606683 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606683 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB11201P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.32€
    802.20€ / 0.1mL
    Risparmia 120.12€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Rat Monoclonal Antibody
Frizzled-1 Monoclonal specifically detects Frizzled-1 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Frizzled-1
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 162531
Coniugato PE
Diluizione Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene DKFZp564G072, FLJ95923, frizzled family receptor 1, frizzled homolog 1, frizzled, Drosophila, homolog of, 1, frizzled-1, fz-1, fzE1, hFz1, seven transmembrane spanning receptor, Wnt receptor
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Frizzled-1, Gln72-His248 (Met122Ile), Accession # O70421
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8321
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a
Linea di prodotti Novus