Learn More
3M™ Maschera a pieno facciale frontale riutilizzabile
Codice prodotto. 17736993
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Modello:
FF-601F
FF-602F
FF-603F
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Modello unitSize
17736993 Small FF-601F pezzi 4
17726993 Medium FF-602F pezzi 4
17766993 Large FF-603F pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17736993 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100265075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00€
    1183.26€ / pezzi 4
    Risparmia 776.74€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, è dotata di una visiera panoramica che consente un campo visivo praticamente illimitato. Compatibile con i filtri 3M™, serie DT, è adatta per un'ampia gamma di utenti e applicazioni.
  • Visiera panoramica per consentire un campo visivo praticamente illimitato
  • La visiera è progettata per ridurre al minimo la distorsione visiva
  • Guarnizione facciale in gomma siliconica liquida morbida, altamente flessibile e conformabile per migliorare il comfort dell'utente
  • Guarnizione facciale ampia, progettata per ridurre al minimo i punti di pressione e fornire una tenuta efficace senza stringere eccessivamente la bardatura
  • La maschera interna in TPE con finitura opacizzata aiuta a prevenire i bagliori all'interno della visiera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Full Face Respirator
Size Small
Modello FF-601F