Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Racks, Swing Out 4 x 290 mL
Codice prodotto. 31927852 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
9 x 8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
31927852 9 x 8 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31927852 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 83041590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    190.13€ / pezzi 2
    Risparmia 57.87€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Racks offer flexibility to maximize sample preparation.
  • Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier Rotor, Swing out, 4 x 290 mL, ID.
  • Accommodates centrifuge tubes that are smaller or greater in number than the space provided in the rotor carrier.
  • Suitable for use in Frontier Rotor, Swing out, 4 x 290 mL, ID.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Capacità 9 x 8 mL
Diameter (Metric) Inside 16 mm
Diameter (Metric) Outside 16 mm
Lunghezza (sistema metrico) 170 cm
Altezza (sistema metrico) 85 cm
Larghezza (sistema metrico) 152 cm
Quantità 2/Pk.
Product Type Rack