Descrizione
Frontier™ Multi-Pro Series centrifuge accessory.
- Rack
- 2 pack
Specifica
Specifica
| Tipo | Rack |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 30553085, 83041512 |
| Monouso | Reusable |
| Capacità | 24 x 1.5/2 mL |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dimensioni provetta | 1.5/2.0 mL |
| Diameter (Metric) Inside | 11 mm |
| N. per confezione | 2 Pieces |