Description
Frontier™ Multi-Pro Series centrifuge accessory.
- Rack
- 2 pack
Specifications
Specifications
| Tipo | Rack |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 83041011 |
| Monouso | Reusable |
| Capacità | 8 x 1.5 mL/2.0 mL |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dimensioni provetta | 1.5/2.0 mL |
| Diameter (Metric) Inside | 11 mm |
| N. per confezione | 2 Pieces |