Learn More
OHAUS™ Serie Frontier™ 5000 Micro
Codice prodotto. 16231742 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Refrigerato:
No
Yes
Rotore incluso:
No
Yes
Capacità:
18 x 1.5/2 mL Tubes
24 x 1.5/2 mL Tubes
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Refrigerato Rotore incluso Capacità Dimensione della confezione
16231742 No No 24 x 1.5/2 mL Tubes 1 unità
16221742 No Yes 24 x 1.5/2 mL Tubes 1 unità
30130264 No Yes 18 x 1.5/2 mL Tubes Pezzo
30130218 Yes No 24 x 1.5/2 mL Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16231742 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30393187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00€
    1261.17€ / pezzi 1
    Risparmia 428.83€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Le centrifughe Frontier Micro offrono un funzionamento ad alta velocità per una vasta gamma di applicazioni essenziali di laboratorio, come la preparazione del DNA/RNA, l'ultrafiltrazione e altro ancora. Il design compatto consente di risparmiare spazio s
  • Le centrifughe Frontier Micro offrono un rotore per microprovette da 1,5/2 ml con opzione di biocontenimento. Ulteriori opzioni del rotore supportano microprovette da 5 ml, colonne di affinità, strisce per PCR e tubi capillari per ematocrito.
  • Progettate per un comodo utilizzo, le centrifughe Frontier Micro sono dotate di un'interfaccia intuitiva di controllo, che consente un funzionamento reattivo anche indossando i guanti.
  • Le centrifughe Frontier Micro consentono di risparmiare spazio prezioso sul banco di laboratorio integrando tutte le loro funzionalità in un minimo ingombro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 24 x 1.5/2 mL Tubes
Velocità max 13,500 rpm
RCF max 17,317 x g
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.3 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 236 mm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 356 mm
Livello di rumorosità ≤60±2 dBA
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 10.9 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 277 mm
Certificazione/Conformità CE, FCC
Specifiche di sicurezza CE, FCC
Requisiti elettrici AC Power (Included)
Dimensioni esterne (L x P x A) 356 x 277 x 236 mm
Profondità (sistema imperiale) 14 in.
Profondità (sistema metrico) 356 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 30210898, 30472302, 30472304, 83041014
Modello FC5513
Wattage 170 W
Intervallo forza massima 17317 g
Rotore incluso No
Refrigerato No
Run Time 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous, Quickspin
Dimensioni (A P Diam.) 236 x 277 x 356 mm
Features High sample throughput,multi-safety control, personal program function
Net Weight 12,6 kg
Tensione 230 V
Product Type Microcentrifuge
Tipo di display LCD con retroilluminazione