Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5706 Multi-Function Centrifuges
Codice prodotto. 15896752 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Rotore incluso:
No
Sì
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rotore incluso Dimensione della confezione
15896752 No Pezzo
15866762 Sì Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15896752 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30130875
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reliable and compact multi-function centrifuge, ideal for a variety of general laboratory applications.
  • Reliable compact low-speed general purpose centrifuges.
  • The standard rotor options can process both round and conical bottom tubes (including common blood tubes), and can also be adapted easily with accessories to process smaller tubes.
  • Designed with convenient operation in mind, the Multi Centrifuges feature an intuitive interface.
  • The compact profile helps to save valuable bench space.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 6 x 50 mL
Velocità max 6,000 rpm
RCF max 4,427 x g
Refrigerato No
Altezza (sistema imperiale) esterno 10.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 266 mm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 15.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 392 mm
Livello di rumorosità ≤60±2 dBA
Specifiche di sicurezza CE, FCC
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 11.5 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 291 mm
Wattage 100 W
Certificazione/Conformità CE, FCC
Include Multi centrifuge, max RPM 6000, max RCF 4427 x g
Descrizione Centrifuge, Multi, 230V, FC5706
Dimensioni esterne (L x P x A) 392 x 291 x 266 mm
Requisiti elettrici AC Power (Included)
Profondità (sistema imperiale) 15.4 in.
Profondità (sistema metrico) 392 mm
Rotore incluso No
Dimensioni (A P Diam.) 266 x 291 x 392 mm
Net Weight 14,5 kg
Run Time 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous
Product Line Frontier 5000 Series Multi
Tensione 230 V
Modello FC5706
Tipo di display LCD with Backlight
Product Type Centrifuge
Controllo della velocità 200 to 6000 rpm