Descrizione
- Progettate per un comodo utilizzo, le centrifughe Frontier™ Multi sono dotate di un comodo controllo su un'interfaccia intuitiva, che consente un funzionamento reattivo anche indossando i guanti.
- Le centrifughe Frontier™ Multi possono alloggiare provette standard da 50 e 15 ml, comprese le comuni provette per ematocrito. Se utilizzati con gli accessori, i rotori possono essere adattati per provette dimensioni fino a 1,5 ml.
- Le centrifughe Frontier™ Multi consentono di risparmiare spazio sul banco del laboratorio integrando tutte le loro funzionalità in un minimo ingombro.
Specifica
Specifica
| Capacità | 8 x 15 mL |
| Velocità max | 6,800 rpm |
| RCF max | 4,445 x g |
| Refrigerato | No |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 9.3 in. |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 236 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) esterno | 14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) parte esterna | 356 mm |
| Memoria | 99 Programs |
| Livello di rumorosità | ≤60±2 dBA |
| Show More |