Learn More
Rogo Sampaic Vetrino in vetro sodico-calcico con bordi smerigliati
Codice prodotto. 11844782
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1,1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11844782 1,1 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11844782 Fornitore Rogo Sampaic N. del fornitore BPB019
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Mantiene i campioni in posizione per poterli osservare al microscopio. I vetrini per microscopio Fisherbrand™ sono realizzati in vetro sodico calcico e hanno il bordo smerigliato.
  • Dimensioni: circa 76 x 26 mm
  • Fornita in confezioni da 50
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Edges Lappato grezzo o a 90°
Frosted
Materiale Vetro sodico calcico
Spessore (sistema metrico) 1,1 mm
Rivestimento Levigato
Quantità Confezione da 50