Descrizione
- Slides have a smooth, frosted finish that won't wear out slide marking pens
- The word Globe is printed under frosted area on slide for orientation purposes
- Available in a variety of edge and corner styles
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| N. per custodia | 1440 |
| N. per confezione | 72 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Edges | Ground, 1 End Both Sides |
| Frosted | Yes |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Precleaned | Yes |
| Spessore (sistema metrico) | 1.1 mm |
| Vedi altri risultati |