missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FRS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | FRS2 |
---|---|
Concentrazione | 0.22 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898623
|
Proteintech
11503-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888623
|
Proteintech
11503-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Adapter protein that links activated FGR and NGF receptors to downstream signaling pathways. Plays an important role in the activation of MAP kinases and in the phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3- kinase, in response to ligand-mediated activation of FGFR1. Modulates signaling via SHC1 by competing for a common binding site on NTRK1.Specifica
FRS2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q8C180, Q8WU20 | |
10818, 314850, 327826 | |
FRS2 Fusion Protein Ag2052 | |
Primary | |
-20°C | |
FRS2 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FGFR signaling adaptor SNT, FGFR substrate 2, FRS2, FRS2A, FRS2alpha, SNT, SNT 1, SNT1 | |
Frs2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |