Learn More
Abcam Fructose Assay Kit (Fluorometric)
Codice prodotto. 32111249 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
Dimensione della confezione:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32111249 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32111249 Fornitore Abcam N. del fornitore ab241022100Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Assay Fructose Assay in 1h 15m in Biofluids, Cell/Tissue Extracts with Fructose Assay Kit AB241022. Sensitivity = 0.005 nmol/well. Cited in 1 publication. Use with Microplate reader.
Assay Fructose Assay in 1h 15m in Biofluids, Cell/Tissue Extracts with Fructose Assay Kit AB241022. Sensitivity = 0.005 nmol/well. Cited in 1 publication. Use with Microplate reader.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 100 Tests
Status giuridico RUO