Learn More
Fructose-histidine, TRC
Codice prodotto. 30179449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179449 100 mg 100mg
30178932 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179449 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF792590100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25020-13-7
Formula molecolare C12H19N3O7
Molecular Weight (g/mol) 317.3
Sinonimo (S)-1-[[1-Carboxy-2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino]-1-deoxy-D-fructose;D-1-[(1-Carboxy-2-imidazol-4-ylethyl)amino]-1-deoxy-fructose
SMILES O[C@@H]1COC(O)(CN[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Fructose-histidine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
Peso formulazione 317.1223
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature