Learn More
Fructose-isoleucine (mixture of diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30136091
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136091 100 mg 100mg
17949734 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136091 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF792585100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87304-79-8
Formula molecolare C12H23NO7
Molecular Weight (g/mol) 293.31
Sinonimo N-(1-Deoxy-β-D-fructopyranos-1-yl)-L-isoleucine, [S-(R*,R*)]-1-[(1-Carboxy-2-methylbutyl)amino]-1-deoxy-β-D-fructopyranose
IUPAC Name (((3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl)-L-isoleucine
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)COC1(CN[C@H](C(O)=O)[C@@H](C)CC)O
Specifica
Materiale o nome chimico Fructose-isoleucine (mixture of diastereomers)
InChI Formula InChI=1S/C12H23NO7/c1-3-6(2)8(11(17)18)13-5-12(19)10(16)9(15)7(14)4-20-12/h6-10,13-16,19H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t6-,7?,8-,9?,10?,12?/m0/s1
Quantità 100 mg
Peso formulazione 293.15
Shipping Condition Room Temperature