Learn More
Fructose-tryptophan (mixture of diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30399152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30399152 5 mg 5mg
30394824 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30399152 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF7925805MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25020-15-9
Formula molecolare C17H22N2O7
Molecular Weight (g/mol) 366.37
Sinonimo N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-tryptophan, (S)-1-[[1-Carboxy-2-(1H-indol-3-yl)ethyl]amino]-1-deoxy-D-fructose, D-Fructose-tryptophan, Fructose-L-tryptophan
SMILES OC1(CN[C@@H](CC2=CNC3=C2C=CC=C3)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO1
Specifica
Materiale o nome chimico Fructose-tryptophan (Mixture of Diastereomers)
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C17H22N2O7/c20-8-14(22)16(24)15(23)13(21)7-19-12(17(25)26)5-9-6-18-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,6,12,14-16,18-20,22-24H,5,7-8H2,(H,25,26)/t12-,14+,15+,16+/m0/s1
Quantità 5 mg
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature