Learn More
Fructose Valine (mixture of diastereomers), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fructose Valine (mixture of diastereomers) |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H21NO7/c1-5(2)8(11(18)19)12-3-6(14)9(16)10(17)7(15)4-13/h5,7-10,12-13,15-17H,3-4H2,1-2H3,(H,18,19)/t7-,8+,9-,10-/m1/s1 |
| Quantità | 100 mg |
| Peso formulazione | 279.1318 |
| Percent Purity | >95% |
| Shipping Condition | Room Temperature |