Learn More
Macherey-Nagel™ FS-CW 20 M-AM GC Capillary Column
Codice prodotto. 10779942 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
50 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
10779942 50 m 0.32 mm 0.25 μm pezzi 50
10545571 10 m 0.1 mm 0.2 μm Pezzo
10535571 25 m 0.25 mm 0.25 μm pezzi 25
10093131 25 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10449561 25 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10184561 50 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10358601 50 m 0.32 mm 0.35 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10779942 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 733299.50
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Materiale di impaccamento FS-CW 20 M-AM
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo USP G16
Stationary Phase FS-CW 20 M-AM
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Temperature Range (Metric) 220°C to 240°C