Learn More
R&D Systems™ FSEN 1
Codice prodotto. 30040214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30040214 50 mg 50mg
30040180 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30040214 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7941/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Induces ferroptosis; inhibits FSP1
FSEN 1 is a ferroptosis suppressor protein 1 (FSP1) inhibitor (IC50 = 313 nM). FSEN 1 sensitizes lung cancer cells and organoids to ferroptosis (EC50 = 69 nM) through inhibition of FSP1. Inhibits FSP1 CoQ1 oxidoreductase activity (IC50 = 688 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Bromophenyl)-6-((4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)methyl)thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazole
CAS 862808-01-3
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Ferroptosis Inhibitors
Formula molecolare C22H22BrN5OS
Purezza 0.98