Learn More
FT011, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474346
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16474346 100 mg 100mg
16490016 2 mg -
16443048 10 mg 10mg
16415787 5 mg 5mg
16409616 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16474346 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100495
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
Specifica
Materiale o nome chimico FT011
CAS 1001288-58-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H17NO5
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC=C(OCC#C)C(OC)=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 351.35
Peso formulazione 351.35
Percent Purity 99.63%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only