Learn More
Velp Scientifica™ FTC 120 Cooled Incubator
Codice prodotto. 16515874 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
16515874 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16515874 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore F10300305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00€
    1502.15€ / pezzi 1
    Risparmia 132.85€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-efficiency medium-size refrigerated incubator specially designed for incubating BOD measurement units.
  • Samples incubated at the standard 20 °C.
  • Internal sockets to power BOD measuring devices.
  • Accepts 3 BOD Sensor System 6, or 2 BOD Sensor System 10.
  • Uniform temperature by the use of forced ventilation.
  • 2-digit display of internal temperature.
  • Eco-friendly cooling system.
  • Low operating cost.
Specifica
Certificazione/Conformità CE Declaration of Conformity
Colore White
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 109 L
Materiale camera Plastic
Lighting No Lighting
N. di ripiani 2
Temperature Range (Metric) 20°C (Constant)
Display Digital, 2 Digit
N. di sportelli 1
Stabilità termica ±0.5°C
Warranty 25 Months
Lunghezza (sistema metrico) 540 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 460 mm
Larghezza (sistema imperiale) 21.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 54 cm
Altezza (sistema imperiale) 35.6 in.
Altezza (sistema metrico) 905 mm
Altezza (sistema metrico) interno 760 mm
Profondità (sistema imperiale) 21.7 in.
Profondità (sistema metrico) 550 mm
Depth (Metric) Interior 340 mm
Peso (sistema imperiale) 79.4 lb.
Peso (sistema metrico) 36 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 120 W
Frequenza 50/60 Hz