Learn More
FTO Antibody (FT86-4), PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606131 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606131 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606131 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP280045PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.73€
    679.35€ / 0.1mL
    Risparmia 96.38€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
FTO Monoclonal antibody specifically detects FTO in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene FTO
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Clone FT86-4
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human FTO.
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 79068
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus