missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FTO Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16557541
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16557541 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16557541 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA589791

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: 293T; Cellular Location: Nucleus, Nucleus speckle.

FTO is a novel protein and a member of the non-heme dioxygenase (Fe(II)-and 2-oxoglutarate-dependent dioxygenases) superfamily. Amino acid conservation patterns support this hypothesis and indicates that both 2-oxoglutarate and iron should be important for FTO function. Though not much is yet known about FTO, it is thought that the protein may somehow modify the activity of genes involved in metabolism and fat storage, which in turn may influence a person's risk of obesity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FTO
Applicazioni ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.40 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Gene Fto
N. accesso geni Q2A121, Q8BGW1, Q9C0B1
Alias gene AlkB homolog 9; ALKBH9; alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO; AW743446; BMIQ14; fat mass and obesity associated; fat mass and obesity-associated protein; fatso; FTO; GDFD; KIAA1752; m6A(m)-demethylase FTO; MGC5149; mKIAA1752; mRNA (2'-O-methyladenosine-N(6)-)-demethylase FTO; mRNA N(6)-methyladenosine demethylase FTO; Protein fatso; protein fto; RGD1305121; tRNA N1-methyl adenine demethylase FTO; U6 small nuclear RNA (2'-O-methyladenosine-N(6)-)-demethylase FTO; U6 small nuclear RNA N(6)-methyladenosine-demethylase FTO
Simboli geni Fto
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein (or fragment).
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 26383, 291905, 79068
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.