Learn More
FUBP1 Antibody (14F5), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18603678 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603678 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18603678 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP259448APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
FUBP1 Monoclonal specifically detects FUBP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene FUBP1
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 14F5
Coniugato APC
Diluizione Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulazione PBS
Alias gene far upstream element (FUSE) binding protein 1, far upstream element binding protein, far upstream element-binding protein 1, FBPDNA helicase V, FUBP, FUSE-binding protein 1, hDH V
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human FUBP1 (279-448aa) purified from E.coli
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8880
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus