Learn More
Fuchsin Basic, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10070160 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10070160 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10070160 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F/P770/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 250°C
CAS 632-99-5
Formula molecolare C20H20ClN3
Numero MDL MFCD00012569
InChI Key AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC Name 4-[(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 337.85
PubChem CID 12447
Peso formulazione 337.84g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Green
pH 5 to 6
Quantità 25 g
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Basic Fuchsin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico