Specifica
| Vettore alfa | FUCOIDAN |
| Materiale o nome chimico | Fucoidan |
| CAS | 9072-19-9 |
| Colore | Light yellow to brown |
| Perdita all'essiccatura | ≤10 % |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Numero MDL | 00131109 |
| Quantità | 1 g |
| Forma fisica | Powder |