Learn More
(-)-Fucose, MedChemExpress
Codice prodotto. 16439166
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16439166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439166 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1480
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress (-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
(-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Fucose
CAS 2438-80-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H12O5
Quantità 100 mg
Sinonimo 6-Desoxygalactose L-(-)-Fucose L-Galactomethylose
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C)O)O)O)O
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only