Learn More
EKASTU Safety Full Face Mask
Codice prodotto. 10743923
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
C 607/F (Class 3); 2 Exhalation valves
C 607/Silicone (Class 2); 1 Exhalation valve
SFERA (Class 3); 1 Exhalation valve
SFERA/Silicone (Class 3); 2 Exhalation valves
Colore:
giallo
nero
Materiale (maschera):
EPDM
Silicone
Materiale (lente):
Polycarbonate
policarbonato
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Colore Materiale (maschera) Materiale (lente)
10743923 SFERA/Silicone (Class 3); 2 Exhalation valves giallo Silicone policarbonato
10077850 C 607/F (Class 3); 2 Exhalation valves nero EPDM policarbonato
10117030 SFERA (Class 3); 1 Exhalation valve nero EPDM Polycarbonate
10581412 C 607/Silicone (Class 2); 1 Exhalation valve giallo Silicone Polycarbonate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10743923 Fornitore EKASTU Safety N. del fornitore 466618
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
EKASTU Full Face Mask with anti-fogging, non-reflecting, distortion-free polycarbonate visor with large field of vision.
Features:
  • Built-in speech diaphragm
  • Outstanding transmission of voice allows the use of megaphones, telephones and two-way radios
  • Uuniversal size allows the mask to fit tightly, but without pressure, irrespective of the face shape
  • Exhalation valves with exhalation valve pre-chamber results in low exhalation resistance and prevents dangerous media from penetrating the inside of the mask
  • Inner mask is equipped with 2 check valves to reduce clearance volume and prevent the visor shield from misting up
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 136
Tipo di collegamento filettatura standard DIN EN 148-1
Descrizione SFERA/Silicone (Class 3); 2 Exhalation valves
Colore giallo
Monouso no
Product Type Maschera a pieno facciale
Size universale
Tipo di maschera completa Anti-fogging, non-reflecting, distortion-free
Da utilizzare con (apparecchiatura) In combinazione con filtro respiratorio (filettatura standard DIN EN 148-1)
Tipo di lente Visiera
Materiale (maschera) Silicone
Materiale (lente) policarbonato
Resistente a Anti-scratch
Peso (sistema metrico) circa. 620 grammi