Learn More
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasal Inner Mask Set for PAPR Assembly
Codice prodotto. 15940092 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium/Large
Small
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15940092 Medium/Large Pezzo
15920092 Small Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15940092 Fornitore CleanSpace™ N. del fornitore PAF1027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.04€
    113.50€ / pezzi 1
    Risparmia 34.54€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasals designed to be used with the CleanSpace™ Full Face Mask are made of silicone and polycarbonate.
  • Used with the revolutionary CleanSpace™ full face mask
  • Designed for comfort over long periods
  • Allows breathability and prevents fogging
  • Easy to wash and quick drying
  • Designed for long wear in harsh environments
  • Easy and quick replacement
  • Cleaning: Machine washable or use in warm soapy water. Do not use solvents (turpentine or acetone), hot water, bleaching or chemical agents
Specifica
Certificazione/Conformità AS/NZS1716: 2012, AS/ NZS 1337.1:2010 High Impact Resistance
Certifications/Compliance (Europe) EN 12942
Certifications (EN) EN 12942
Product Type PAPR Full Face Mask
Size Medium/Large
Facepiece/Headtop Model PAPR full face mask only
Da utilizzare con (applicazione) Welding, woodworking, manufacturing, smelting, construction, recycling plants, emergency services, mining, agriculture, processing plants, grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) PAF-1014, PAF-1106
Modello PAF-1027
Requisiti di stoccaggio Store at -10°C to 55°C
Dimensioni (L x P x A) 140 x 110 x 90 mm
Peso (sistema metrico) 6.5 g