Learn More
CleanSpace Technology™ Full Face Mask Quantitative Fit Test PortaCount Adaptor
Codice prodotto. 15950082 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
For use with: CleanSpace Full Face Mask (PAF-1014)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15950082 For use with: CleanSpace Full Face Mask (PAF-1014)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15950082 Fornitore CleanSpace Technology™ N. del fornitore PAF1015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
The CleanSpace Full Face Mask Quantitative Fit Test (PortaCount) Adaptor is designed to be used with the CleanSpace Full Face Mask (PAF-1014). It is utilised as a mask fit test adaptor to be fitted in the front of the mask for Quantitative Fit (TSI PortaCount) Testing.
  • Used with the revolutionary CleanSpace PAPR: light weight, no hoses or belts
  • Designed for comfort over long periods
  • Allows sweating and breathability
  • Easy to wash and quick drying
  • Designed for long wear in harsh environments
  • Easy and quick replacement
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Obsolete