Learn More
CleanSpace™ Technology Full Face Mask Tear-Off Visor Anti-Scratch Protectors
Codice prodotto. 15980082 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15980082 10/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15980082 Fornitore CleanSpace™ Technology N. del fornitore PAF1018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.49€
    57.00€ / pezzi 1
    Risparmia 16.49€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Full face mask tear-off visor anti-scratch protectors are protective films for the full face mask visor.
  • Pack of 10 tear offs
  • Clear and easy to use
  • Used with the revolutionary CleanSpace™ Respirator: light weight, no hoses or belts
  • Designed for comfort over long periods
  • Allows sweating and breathability
  • Easy to wash and quick drying
  • Designed for long wear in harsh environments
  • Easy and quick replacement
Specifica
Certificazione/Conformità AS/NZS1716: 2012, EN 12942
Monouso Single-use
Materiale Polyester
Product Type Tear off Visor Anti-Scratch Protectors
Da utilizzare con (apparecchiatura) PAF-1014, PAF-1106
Modello PAF-1018
Quantità 10/Pk.
Requisiti di stoccaggio Store at -10°C to +55°C
Dimensioni (L x P x A) 210 x 125 mm
Peso (sistema metrico) 75 g