Learn More
Fullerene C60, 99.9%
Codice prodotto. 10647441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647441 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10574004 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10647441 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295012500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99685-96-8
Formula molecolare C60
Molecular Weight (g/mol) 720.66
Numero MDL MFCD00151408
InChI Key XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fullerene
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Specifica
Materiale o nome chimico Fullerene C60
Nota nome 99.9%
Colore Black to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.85% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 1472
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >5mg/mL in toluene
Peso formulazione 720.65
Percent Purity 99.90%
Forma fisica Powder